Documentos
F1409
Sigma-Aldrich
Fluorene-9-carboxylic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Beilstein:
1911728
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
228-231 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
chave InChI
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3