123838
Biphenyl-4-methanol
98%
Sinônimo(s):
4-(Hydroxymethyl)biphenyl, 4-Phenylbenzyl alcohol
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
pf
96-100 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble 25 mg/mL
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10H2
chave InChI
AXCHZLOJGKSWLV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?