159719
Phenylmethanesulfonyl chloride
98%
Sinônimo(s):
α-Toluenesulfonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
92-94 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?