M7707
2-Mesitylenesulfonyl chloride
99%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
55-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12/h4-5H,1-3H3
chave InChI
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?