Documentos
183067
Sigma-Aldrich
6-Metoxiquinolina
98%
Sinônimo(s):
6-Metoxiquinolina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Beilstein:
115244
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.625 (lit.)
pb
140-146 °C/15 mmHg (lit.)
pf
18-20 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
chave InChI
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP2D6(1565)
Aplicação
A 6-metoxiquinolina é usada como precursora na síntese de:
  • Zinco fluorescente e sensores de cloro.
  • 5-Amino-2-aroilquinolinas como inibidores potentes da polimerização de tubulina.
  • Derivados de 3-fluoro-6-metoxiquinolina como inibidores da DNA girase e topoisomerase bacterianas.
  • Complexo ternário metalorgânico à base de cobalto como ímãs de íon único.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Novel 3-fluoro-6-methoxyquinoline derivatives as inhibitors of bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV.
Mitton-Fry MJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 27(15), 3353-3358 (2017)
Roland J Reischl et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 262-269 (2012-08-28)
The determination of trace amounts of d-amino acids (d-AAs) even in tissue samples of higher developed animals, mammals and humans has opened a wide field of biological questions to be investigated. d-Ala, d-Asp and d-Ser have already been identified to
Single-Ion Magnets Based on Mononuclear Cobalt (II) Complexes with Sulfadiazine.
Villa-Perez C, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2016(29), 4835-4841 (2016)
Richard G Painter et al.
Analytical chemistry, 78(9), 3133-3137 (2006-04-29)
Human neutrophils synthesize hypochlorous acid, a nonradical oxidant, as one of the antimicrobial agents to kill phagocytosed pathogens within phagolysosomes. The production of HOCl is catalyzed by myeloperoxidase using chloride anions (Cl-). Even though various approaches have been documented to
5-Amino-2-aroylquinolines as highly potent tubulin polymerization inhibitors. Part 2. The impact of bridging groups at position C-2.
Lee H-Y, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(24), 8517-8525 (2011)