158216
Methyl dichlorophosphate
85%
Sinônimo(s):
Methyl phosphorodichloridate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
85%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
62-64 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2O2P/c1-5-6(2,3)4/h1H3
chave InChI
SNVCRNWSNUUGEA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 4,6-cyclic phosphate tetrasaccharide
- 8-(2′′-hydroxyethoxy)adenosine-5′,2′′-phosphate derivative
- analogs of (R)-1-O-hexadecyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine poly(ethylene glycol)
- dioxaphosphorino[m,n-x]pyridines compounds
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter