Documentos Principais
154245
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloroaniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(Cl)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
206.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
70-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BrClN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
chave InChI
INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromo-2-chloroaniline was used in the peparation of 3,4-dichloro-α-trichloromethylbenzyl alcohol[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
THE REACTION OF CHLORAL WITH HALOBENZENES AND WITH 2, 4-DICHLOROPHENOL: SYNTHESIS OF HALOGENATED ETHYLBENZENES AND OF α-METHOXYPHENYLACETIC ACIDS.
Reeve W, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 575-582 (1966)