Documentos
15352
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-F)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18FNO4
Número CAS:
Peso molecular:
283.30
Beilstein:
4323475
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
83-86 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
chave InChI
RCXSXRAUMLKRRL-NSHDSACASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3