Documentos Principais
47581
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-DL-valine
≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Amino-3-fluoro-3-methylbutyric acid
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 828,00
R$ 828,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 828,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
135.14
Beilstein:
2350377
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 828,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
~210 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)