Documentos
153079
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
3-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CF3
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
pb
200-205 °C (lit.)
densidade
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
chave InChI
WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
H V Lavrov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(33), 10926-10934 (2017-08-03)
We have predicted earlier by DFT simulation that tridentate O,N,O-donor cyclic dilactams (B) belonging to the family of pyridine-2,6-dicarboxamides are much more selective and efficient extractants for the separation of lanthanides and actinides than open-structure pyridine-2,6-dicarboxamides due to the higher
The Structures of Biphenyl, o-Terphenyl and Tetraphenylene1.
Karle IL and Brockway LO.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1974-1979 (1944)