Documentos
700517
Sigma-Aldrich
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
4-Nitrobenzotrifluoride-13C6, (phenyl-13C6)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13C6F3H4NO2
Peso molecular:
197.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
38-40  °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)11(12)13/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
XKYLCLMYQDFGKO-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup