Documentos Principais
8.41772
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClF3N
Número CAS:
Peso molecular:
195.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
204-475-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.15 hPa
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
≥560 °C
p.e.
82-83 °C/12 hPa
pf
10 °C
temperatura de transição
flash point 75 °C
solubilidade
11 g/L
densidade
1.428 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)N
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
chave InChI
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.426 - 1.430
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup