Documentos
8.01676
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Bromodecane, Decyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9Br
Número CAS:
Peso molecular:
221.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-955-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
238 °C/1013 mbar
pf
-30 °C
temperatura de transição
flash point 94 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
chave InChI
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup