A39009
1-Aminoanthraquinone
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
Sinônimo(s):
Azoic Diazo No. 36, Fast Red AL
About This Item
Produtos recomendados
product name
1-Aminoanthraquinone, ≥96.5% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
forma
powder, crystals or chunks
cor
dark brown
pf
253-255 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
chave InChI
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)