151637
Isoxazole
99%
Sinônimo(s):
1,2-Oxazole, 1-Oxa-2-azacyclopentadiene, 2-Azafuran
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.4 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
93-95 °C (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1cnoc1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
chave InChI
CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?