Documentos Principais
03205
Sigma-Aldrich
N-Ethylbutylamine
≥98.0%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
1731324
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
18 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
108 °C (lit.)
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNCC
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyridazine 98%
Sigma-Aldrich
P57204
Pyridazine