Documentos Principais
15106
Sigma-Aldrich
Boc-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.845,00
R$ 2.845,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.845,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
337.37
Beilstein:
4154458
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.845,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
chave InChI
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)