Documentos
15098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Gln-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Boc-D-glutamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Beilstein:
1981311
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
chave InChI
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Informações sobre genes
human ... CCR2(1231)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3