pressão de vapor
1 mmHg ( 104 °C)
Ensaio
96%
temperatura de autoignição
890 °F
pb
293 °C (lit.)
pf
65-68 °C (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
chave InChI
DMLAVOWQYNRWNQ-BUHFOSPRSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?