SMB01050
Licochalcone B
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(E)-3-(3,4-dihydroxy-2-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 3,4,4′-trihydroxy-2-methoxychalcone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
286.28
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(c(ccc1\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O)O)O
InChI
1S/C16H14O5/c1-21-16-11(5-9-14(19)15(16)20)4-8-13(18)10-2-6-12(17)7-3-10/h2-9,17,19-20H,1H3/b8-4+
chave InChI
DRDRYGIIYOPBBZ-XBXARRHUSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)