Documentos
15063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg-OH hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-L-arginine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N4O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
310.78
Beilstein:
3658939
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
chave InChI
HDELGKMVZYHPPB-FJXQXJEOSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3