Documentos Principais
15038
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Pbf)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Boc-Nω-Pbf-L-arginine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.985,00
R$ 2.985,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.985,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38N4O7S
Número CAS:
Peso molecular:
526.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.985,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H38N4O7S/c1-13-14(2)19(15(3)16-12-24(7,8)34-18(13)16)36(32,33)28-21(25)26-11-9-10-17(20(29)30)27-22(31)35-23(4,5)6/h17H,9-12H2,1-8H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28)/t17-/m0/s1
chave InChI
CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
Descrição geral
may contain ~10% solvent
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hong Liang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), e1906538-e1906538 (2020-02-06)
Codelivery of diagnostic probes and therapeutic molecules often suffers from intrinsic complexity and premature leakage from or degradation of the nanocarrier. Inspired by the "Y" shape of indocyanine green (ICG), the dye is integrated in an amphiphilic lipopeptide (RNF). The
Song Luo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 148, 181-192 (2016-11-05)
A new drug delivery system with improved endocytosis efficiency based on arginine modified poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) (PEG-PCL) diblock copolymers was developed successfully. The structures of amphiphilic copolymers were verified by proton Nuclear Magnetic Resonance (