Documentos
8.53036
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(di-Z)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Arg(di-Z)-OH, N-α-Boc-N G,N G-bis-CBZ-L-arginine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
542.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
140 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Building block for introduction of arginine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0220
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): +14.0 - +18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.