Documentos Principais
149160
Sigma-Aldrich
3-Methylanisole
99%
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 736,00
R$ 736,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 736,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
907023
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 736,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
175-176 °C (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Methylanisole was used to study the functionalized core of calyciphylline A-type alkaloids[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Filippo Sladojevich et al.
Organic letters, 13(19), 5132-5135 (2011-09-09)
An efficient, robust, and scalable strategy to access the functionalized core of calyciphylline A-type alkaloids has been developed starting from commercially available 3-methylanisole. Key features of this approach are an intramolecular Michael addition/allylation sequence and a ring-closing metathesis step.