480835
2-Bromo-4-methylanisole
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-4-methoxytoluene
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.565 (lit.)
p.e.
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
pf
15.5 °C (lit.)
densidade
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
DHPUIKWBNXTXOB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 1,6-bis(2-hydroxy-5-methylphenyl)pyridine (H2mdppy)[2]
- 1,8-dimethoxy-4-methylanthra-quinone[3]
- ethyl 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)-2-methyl-4-oxocyclopentanecarboxylate[4]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?