Documentos Principais
603724
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Isopropyl iodide-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3CHI13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
p.e.
88-90 °C (lit.)
densidade
1.713 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC([13CH3])I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1+1
chave InChI
FMKOJHQHASLBPH-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)