Documentos Principais
147710
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C3H4(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Beilstein:
2049509
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate participates in ring-opening addition reactions with various nucleophilic reagents[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Nucleophilic ring-opening additions to 1, 1-disubstituted cyclopropanes.
Stewart JM and Westberg HH.
The Journal of Organic Chemistry, 30(6), 1951-1955 (1965)