205605
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
183-185 °C (lit.)
pf
30-32 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)