145793
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
4-Chloro-o-anisic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
146-148 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
UFEYMXHWIHFRBX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?