258040
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Veratroyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
70-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- (+)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-[[N-[(4S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinyl]]carbonyl] oxazole and its enantiomer
- N-(2,5-dibromophenyl)-3,4-dimethoxybenzamide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges