Documentos Principais
C60007
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzoic acid
98%
Selecione um tamanho
100 G
R$ 376,00
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 376,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
201.56
Beilstein:
783626
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
180-183 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
DFXQXFGFOLXAPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Elastic and bendable caffeine cocrystals: implications for the design of flexible organic materials.
Soumyajit Ghosh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(41), 10319-10323 (2012-09-13)
Ahmad Toufic Kabbani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(3), 446-450 (2007-03-03)
Copper and cobalt complexes with 4-chloro-3-nitrobenzoate (ClNBz) and the nitrogen ligands 1,3-diaminopropane (1,3-DAP) or o-phenylenediamine (o-PDA), were prepared and characterized. The complexes [Cu(ClNBz)2(1,3-DAP)] (1), [Cu(ClNBz)(o-PDA)]Cl (2), [Co(ClNBz)2(1,3-DAP)] (3) and [Co(ClNBz)2(o-PDA)2] (4) were characterized by FTIR, UV-Visible absorption, elemental analysis and
B D'eng et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 29(6), 113-117 (1983-11-01)
Hepatotoxic effects of 4-chloro-3-nitrobenzoic acid (x-NBA), 3-nitrobenzoic acid (NBA) and 4-chlorobenzoic acid (CBA) were studied at the doses corresponding to LD50, 1/10 LD50 and 1/50 LD50. The toxic effects were estimated by monitoring alterations in activity of protein-synthesizing system in