Documentos Principais
639370
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-Methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 238,00
R$ 238,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 238,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
165.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 238,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
169-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
chave InChI
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
Reactant for:
  • Preparation of axially-chiral biarylphosphonates by asymmetric Suzuki coupling catalyzed by palladium complexes with helically-chiral polyquinoxaline phosphine and polyphosphine copolymers
  • Preparation of arylpyrimidines and their use in regioselective acetoxylation
  • Preparation of N-arylated azoles via copper fluorapatite-catalyzed arylation
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)