144428
2,6-Lutidine-α2,3-diol
99%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-6-methyl-2-pyridinemethanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder
pf
157-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-2-3-7(10)6(4-9)8-5/h2-3,9-10H,4H2,1H3
chave InChI
PAGTXDLKXRBHFL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- (3-hydroxy-6-methylpyridin-2-yl)methyl pivaloate
- triflate
- (3-(allyloxy)-6-methylpyridin-2-yl)methanol
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3