Os sistemas de monitoramento microbiológico de ar MAS-100 NT® Ex são instrumentos de alto desempenho, portáteis e alimentado por bateria, que são baseados no princípio do amostrador de ar de Andersen. Esses aparelhos compactos, mas sofisticados são os preferidos daqueles que necessitam da mais alta qualidade em monitoramento microbiológico do ar. Uma quantidade ambiente de ar é aspirada, através de uma tampa perfurada com 300 furos e pressionada contra uma superfície de meio de crescimento em placas de Petri padrão de 90-100 mm ou placas de contato de 55-60 mm. Os microrganismos são pressionados sobre o ágar e, após um período adequado de incubação, as colônias são contadas. O sistema mede o fluxo de ar e regula-o para um valor constante de 100 litros padrão por minuto. Um litro padrão por minuto (LPM) é ajustado a uma temperatura ambiental e pressão específicas. Isso garante que a quantidade de ar amostrada seja sempre a mesma e independente de condições ambientais. Estes sistemas têm a maior precisão do fluxo de ar de ±2,5% em comparação com outros que podem ser de até ±10%. O sensor de fluxo integrado permite ao usuário trocar livremente as tampas perfuradas, sem afetar a precisão ou a calibragem da unidade. O MAS-100 NT® Ex é alimentado por uma bateria de íon de lítio recarregável com um programa de carregamento inteligente que garante uma vida útil da bateria longa, sem descarregar frequentemente.
Aplicação
O amostrador de ar MAS-100 NT® Ex é usado para monitoramento microbiológico do ar ambiente em áreas de risco de explosão. Dispositivos de amostragem para monitoramento microbiológico do ar são extensamente utilizados nas indústrias farmacêutica e de cuidados pessoais, além de aplicações em alimentos, bebidas e ambientais.
Componentes
Inclui uma maleta rígida para transporte, bateria, tampa perfurada com 300 furos, capa protetora, carregador principal, cabo USB, chave allen de 3 mm e dispositivo de armazenamento USB com toda a documentação.
Já possui este produto?
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
A realização de testes microbiológicos em alimentos é uma parte fundamental da gestão da segurança e da qualidade dos alimentos. Saiba mais sobre a ampla gama de testes que abrangem patógenos e organismos que causam deterioração.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value