Documentos Principais
143774
Sigma-Aldrich
2-Pentene (mixture of cis and trans)
99%
Sinônimo(s):
β-Amylene, β-n-Amylene, 1-Methyl-2-ethylethylene, 3-Pentene, sym-Methylethylethylene
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.004,00
100 G
R$ 2.926,00
R$ 1.004,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.004,00
100 G
R$ 2.926,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
70.13
Beilstein:
969151
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.004,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
8.06 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.38 (lit.)
p.e.
37 °C (lit.)
densidade
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC=CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Pentene undergoes addition reaction with phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts[1].
Aplicação
2-Pentene (mixture of cis and trans) was used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization[2].
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Isoprene analytical standard
Supelco
59240
Isoprene
trans-2-Hexene 97%
Sigma-Aldrich
110892
trans-2-Hexene
cis-3-Hexene ≥95.0%
Sigma-Aldrich
52985
cis-3-Hexene
cis-1,3-Pentadiene analytical standard
Supelco
09207
cis-1,3-Pentadiene
Synthesis of narrow-distribution polycyclopentene using a ruthenium ring-opening metathesis initiator.
Myers SB and Register RA.
Polymer, 49(4), 877-882 (2008)
Bing-Jun Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(16), 6154-6161 (2007-07-03)
Addition of phenoxathiin cation radical (PO*+) to acyclic alkenes in acetonitrile (MeCN) solution occurred stereospecifically to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts. Stereospecific trans addition is ascribed to the intermediacy of an episulfonium cation radical. The alkenes used were cis- and trans-2-butene, cis-