143766
cis-2-Pentene
98%
Sinônimo(s):
(2Z)-2-Pentene, (Z)-2-Pentene, (Z)-Pent-2-ene, cis-β-Amylene, cis-Pentene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
8.17 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
pb
37-38 °C (lit.)
pf
−180 °C (lit.)
densidade
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3-
chave InChI
QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves