76971
1-Pentene
≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
α-n-Amylene, 1-Methyl-3-butene, 4-Methyl-1-butene, Propylethylene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.4 (vs air)
pressão de vapor
10.27 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
522 °F
Lim. expl.
8.7 %
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
pb
29.9-30.1 °C (lit.)
densidade
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
chave InChI
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-59.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves