This product is supplied in a Sure/Pac™ cylinder. For more information please see the technical bulletin: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/393/908/al_techbull_al136.pdf
295051
1-Butene
≥99%
Sinônimo(s):
α-Butene, α-Butylene, 2-Butylene, ethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.93 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
gas
temperatura de autoignição
723 °F
Lim. expl.
9.3 %
p.e.
−6.3 °C (lit.)
pf
−185 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Development and characterization of ZnO, Au/ZnO and Pd/ZnO thin films through their adsorptive and catalytic properties.: This paper discusses the synthesis and catalytic applications of ZnO-based thin films, where 1-butene serves as a probe molecule to study adsorption and catalysis, contributing to advancements in material science and catalysis technology (Giannoudakos et al., 2008).
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-112.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
In which type of packaging would this product be supplied?
1 answer-