379263
2-Methyl-2-butene
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
β-Isoamylene, Amylene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.4 (vs air)
pressão de vapor
25.7 psi ( 55 °C)
7.95 psi ( 20 °C)
Ensaio
90%
Formulário
liquid
Lim. expl.
8.7 %
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
p.e.
35-38 °C (lit.)
pf
−134 °C (lit.)
densidade
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
chave InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?