142344
Butyl phenyl ether
99%
Sinônimo(s):
1-Phenoxybutane, Butoxybenzene, Butyloxybenzene, Phenyl butyl ether, Phenyl n-butyl ether, n-Butyl phenyl ether
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
210.3 °C (lit.)
pf
−19 °C (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
chave InChI
YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?