Documentos
8.20553
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl phenyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycid ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
204-557-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.013 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
430 °C
potência
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
3.5 °C
temperatura de transição
flash point 114 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis of chiral cyclic carbonates via kinetic resolution of racemic epoxides: Focuses on kinetic resolution processes involving 2,3-epoxypropyl phenyl ether, contributing to advancements in chiral compound synthesis (Wu et al., 2016) (MDPI Link).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup