141666
1-(2-Aminoethyl)piperidine
98%
Sinônimo(s):
2-Piperidinoethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
186 °C (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H16N2/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H2
chave InChI
CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Analogs of anticancer agents
Inhibitor of Botulinum Neurotoxin Serotype A light Chain, P. falciparum Malaria, and Ebola Filovirus
Cannabinoid CB1 receptor antagonists
Small molecules that restore E-cadherin expression and reduve invasion in colorectal carcinoma cells
Potent and selective 5-HT6 antagonists
N-mustards as anticancer agents
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?