127000
N-Ethylethylenediamine
98%
Sinônimo(s):
2-Ethylaminoethylamine
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
128-130 °C (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCNCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?