Documentos Principais
8.00361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(1-Piperazinyl)ethylamine, N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15N3
Número CAS:
Peso molecular:
129.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
205-411-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
315 °C
potência
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.1-10.5 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
222 °C/1013 hPa
pf
-19 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
solubilidade
>1000 g/L
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCNCC1)CCN
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
chave InChI
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.987
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Piperazine ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
P45907
Piperazine