694134
N-(3-Aminopropyl)piperidine
95%
Sinônimo(s):
3-Piperidinopropylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.476
densidade
0.895 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
chave InChI
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A chemotype that inhibits Botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum Malaria, and Ebola filovirus
- Membrane targeting antibiotics
- 5-HT3A receptor antagonists
- Histamine H3 antagonists
- Berberine derivatives for stabilization of G-quadruplex DNA and down regulation of oncogene c-myc
Reactant for incorporation of basic side chains into cryptolepine scaffold for antimalarial activity
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter