densidade de vapor
3.9 (vs air)
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter