Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
118-120 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup