166391
1-Formylpyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
Pyrrolidine-1-carboxaldehyde
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NO/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5H,1-4H2
chave InChI
AGRIQBHIKABLPJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?