Documentos Principais
8.21752
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylformamide
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Diethylformamide, Formic acid diethylamide
About This Item
Fórmula linear:
HCON(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
210-533-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 65 °C
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC)(CC)C=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup