Documentos Principais
515442
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-hexanone
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 602,00
R$ 602,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 602,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
134.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 602,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4435 (lit.)
p.e.
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tyramine ≥98.0%
Sigma-Aldrich
T90344
Tyramine
Synthesis of 1-(n-hexyl-5-one)-2-chlorobenzimidazole.
Dubey PK, et al.
Indian J. Chem. B, 44, 1239-1242 (2005)
Chimie organometallique sous haute pression: Reaction des chlorocetones avec l'hydrure de tributyletain.
Degueil-Castaing M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 287(1), 49-56 (1985)